1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-metil--pirrolidinona,2-pirrolidinona, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals

1-metil-2-pirrolidinona, 99 %, C5H9NO, número de CAS-872-50-4, 1-metil-2-pirrolidinona, 1-metil-2-pirrolidona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil, metilpirrolidinona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 2,5 l
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
12763025025 LBidón de metal
Número de catálogo 127630250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 L
Envase:
Bidón de metal
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS872-50-4
IUPAC Name1-methylpyrrolidin-2-one
Molecular FormulaC5H9NO
InChI KeySECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1CCCC1=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<50 APHA
Water=<0.05 % (K.F.)
Infrared spectrumConforms
Specific gravity(20°C) 1.02 to 1.04
Ver más
1-metil-2-pirrolidinona, 99 %, C5H9NO, número de CAS-872-50-4, 1-metil-2-pirrolidinona, 1-metil-2-pirrolidona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil, metilpirrolidinona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 2,5 l
RUO – Research Use Only