1-Naphthylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Naphthylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Naphthylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Naphthylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 551-06-4 | C11H7NS | 185.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 128240050
Preis (EUR)
76,65
Exklusiv online
84,60
Ersparnis 7,95 (9%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
76,65
Exklusiv online
84,60
Ersparnis 7,95 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS551-06-4
IUPAC Name1-isothiocyanatonaphthalene
Molecular FormulaC11H7NS
InChI KeyJBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
SMILESS=C=NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point53°C to 57°C
Appearance (Color)Yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only