1,8-Octanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,8-Octanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,8-Octanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,8-Octanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Número de catálogo 129381000
Precio (EUR)
99,30
Each
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
99,30
Each
Identificadores químicos
CAS629-41-4
IUPAC Nameoctane-1,8-diol
Molecular FormulaC8H18O2
InChI KeyOEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCCCCCCCCO
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Water=<0.5 % (K.F.)
Appearance (Color)Colorless to white
Appearance (Form)Powder or crystals or flakes
Infrared spectrumConforms
Melting point58°C to 63°C
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only