o-Fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
o-Fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
o-Fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

o-Fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
130552500250 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 130552500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS95-54-5
IUPAC Namebenzene-1,2-diamine
Molecular FormulaC6H8N2
InChI KeyGEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=CC=C1N
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Tan to brown
AppearanceMay darken on storage
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrumConforms
Melting point100°C to 104°C
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only