Reserpin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Reserpin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 50-55-5 | C33H40N2O9 | 608.69 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 132280010
Preis (EUR)
58,60
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
58,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS50-55-5
IUPAC Namemethyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8-tetraene-19-carboxylate
Molecular FormulaC33H40N2O9
InChI KeyQEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
SMILESCO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC(OC)=CC=C45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow-brown
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
HPLC>=97.5 % (on dried basis)
Sulfated ash=<0.1 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only