Product Image
Gibco™

HBSS, calcio, magnesio, sin rojo fenol

La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de célulasMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
14025100
también denominado 14025-100
10 x 500 mL
Número de catálogo 14025100
también denominado 14025-100
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 x 500 mL
Customize this product
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.

Esta HBSS se ha modificado de la manera siguiente:

ConSin
• Calcio• Rojo de fenol
• Magnesio
• Glucosa
• Bicarbonato sódico

La formulación completa está disponible.

Sistema cGMP de fabricación y calidad
La solución HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones, conformes con cGMP, ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14025-092). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialSolución salina equilibrada de Hanks (HBSS)
IncluyeCalcio y magnesio
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad270 - 310 mOsm/kg
Almacenamiento recomendadoCondiciones de almacenamiento: 15 - 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.
EsterilidadEstéril con filtro
Concentración1X
Para utilizar con (aplicación)Cultivo de células de mamíferos
Forma físicaLíquido
Línea de productosGibco
Cantidad10 x 500 mL
Tipo de soluciónSal equilibrada de Hanks
pH7,0 - 7,4
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Can I store Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) in the refrigerator?

The recommended storage condition for our HBSS products is at 15-30 degrees C. Generally, storage at 4 degrees C will not impact these products. The only concern would be for the 10x HBSS solutions with calcium and magnesium as these salts might precipitate when stored outside the recommended temperature ranges. As long as you don't see any precipitation upon refrigeration, the product will be fine.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Do I need to add additional HEPES to Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) (Cat. No. 14025xxx)?

HBSS (Cat. No. 14025xxx) does not contain HEPES and it needs to be externally supplemented. The complete formulation is available here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/media-formulation.153.html).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Do you offer media without phenol red (phenol red-free media)?

Yes, please visit this page for a list of our phenol red-free media (http://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/Phenol_RedFree_Media_Glance.pdf).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.