s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 140290020
Preis (EUR)
99,10
Each
Menge:
2 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
99,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS110-88-3
IUPAC Name1,3,5-trioxane
Molecular FormulaC3H6O3
InChI KeyBGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1OCOCO1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Melting point60°C to 63°C
Appearance (Color)Colorless to white
Appearance (Form)Crystals or crystalline flakes
GC>=99.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only