Formaldehyd-Natriumbisulfit-Additionsverbindung 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Formaldehyd-Natriumbisulfit-Additionsverbindung 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Formaldehyd-Natriumbisulfit-Additionsverbindung 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Formaldehyd-Natriumbisulfit-Additionsverbindung 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoff-Fass
Katalognummer 150690051
Preis (EUR)
233,65
Exklusiv online
259,00
Ersparnis 25,35 (10%)
Each
Menge:
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
233,65
Exklusiv online
259,00
Ersparnis 25,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS870-72-4
IUPAC Namesodium hydroxymethanesulfonate
Molecular FormulaCH3NaO4S
InChI KeyUOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OCS([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Titration>=94 %
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only