Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated Multidish
Actual product may vary
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated Multidish
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated Multidish
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated Multidish

웰 가장자리가 높고 특수 표면 처리가 되어 있는 점이 특징인 멀티 배양접시로, 오염의 위험을 줄여줍니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호웰 수케이스당 수팩당 수
1526404885/Cs.5 Pk.
140675675/Cs.1 Ea.
1424752475/Cs.1 Ea.
1506281275/Cs.1 Ea.
1506874875/Cs.1 Ea.
1767404120/Cs.4 Pk.
140685685/Cs.5 Pk.
1424852485/Cs.5 Pk.
카탈로그 번호 152640
제품 가격(KRW)
566,950
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
667,000
할인액 100,050 (15%)
Case of 85
웰 수:
48
케이스당 수:
85/Cs.
팩당 수:
5 Pk.
제품 가격(KRW)
566,950
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
667,000
할인액 100,050 (15%)
Case of 85
Nunclon™ Delta 표면 처리가 적용된 Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated Multi-well Plate는 다양한 유형의 세포 부착을 극대화합니다. 웰 테두리가 돌출된 개방형 구조로 편리하고 안전한 세포 작업이 가능합니다.

특징:

  • 웰 바닥이 편평, 적층 가능
  • 웰 테두리가 돌출되어 교차 오염의 위험 감소
  • 감마선을 이용한 멸균 처리 및 비발열성 인증
  • 탁월한 광학 품질
  • 웰(well) 식별을 위한 영숫자 코드

원형 웰 스타일:

  • 가스 교환을 위한 벤트형 뚜껑
  • 웰 주변에 안으로 들어간 부분이 있어 여기에 물이 고이면 웰에서 증발이 감소
  • 뚜껑 모서리에 놋치(notch)가 있어 방향을 구분하기 쉬움

직사각형 웰 스타일:

  • 커다란 배양 면적
  • 표준 글래스 커버 슬립 사용 가능: 4-웰 플레이트의 경우 24×60mm, 8-웰 플레이트의 경우 22×22mm
     
보증: 90일

 

 

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
인증/적합성With certificate of traceability and quality (one certificate per case).
배양 면적1.1 sq. cm
형식SBS Standard
케이스당 수85/Cs.
팩당 수5 Pk.
제품 유형Cell Culture Dish
수량5 Pk., 85/Cs.
부피(미터법) 웰0.5 mL (Well)
부피(미터법) 작동0.5 mL
어레이6 x 8
바코드No Barcode
색상Clear
물질Polystyrene
웰 수48
멸균Sterile
표면 처리Nunclon Delta
웰 형상Flat Bottom (F-well)
Unit SizeCase of 85

자주 묻는 질문(FAQ)

What is the difference between the Nunclon Delta surface and a tissue culture (TC) surface from a competitor?

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

What is the recommended working volume of Nunc adherent cell culture products?

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.

What is Nunclon Delta?

Nunclon Delta refers to our performance-certified surface for culture of adherent cells, available in a variety of common formats (flasks, plates, multiwell dishes). It is tested with at least four cell lines (varies by product and manufacturing location) commonly used in research, and it should work well for most robust cell lines. It does not involve addition of coating reagent, but rather is manufactured by exposure of the molded products to a proprietary energy source, which renders the surface more hydrophilic by means of increasing the concentration of oxygen-containing (e.g. hydroxyl) molecular groups. It is by this hydrophilic property that anchorage-dependent cells are able to attach to the surface and become confluent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.