Ramsey™ Grad-Line S276 スロープ制御ペーバー油圧式レベリングシステム
Thermo Scientific™

Ramsey™ Grad-Line S276 スロープ制御ペーバー油圧式レベリングシステム

Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line S276 スロープ制御ペーバー油圧式レベリングシステムは販売を終了しましたが、当社ではこの製品のテクニカルサポートとスペア部品の提供を今後も限定的に在庫がある限り継続いたします。
製品番号(カタログ番号)概要出力電流温度範囲
15376スロープ制御Available to drive hydraulic valve coils; On/off: 2.5 A minimum; Proportional: 0.5 A maximum-7 ~ +80°C
製品番号(カタログ番号) 15376
価格(JPY)
-
概要:
スロープ制御
出力電流:
Available to drive hydraulic valve coils; On/off: 2.5 A minimum; Proportional: 0.5 A maximum
温度範囲:
-7 ~ +80°C

Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line S276 スロープ制御ペーバー油圧式レベリングシステムは販売を終了しましたが、当社ではこの製品のテクニカルサポートとスペア部品の提供を今後も限定的に在庫がある限り継続いたします。

仕様
概要スロープ制御
出力電流Available to drive hydraulic valve coils; On/off: 2.5 A minimum; Proportional: 0.5 A maximum
温度範囲-7 ~ +80°C
電圧10 - 50 VDC
確度0.04 インチ (ワンド)、表面精度は装置と状況による
分解能0.02 in. (ワンド)
Unit Size-