Search
Search

| Katalognummer | Modell | Spannung | Frequenz |
|---|---|---|---|
| 1540016 | SC150L mit Klemm | 100V | 50/60Hz |
| 154-0001 | SC150L | 230 V | 50Hz |
| 1540006 | SC150L | 100V | 50/60Hz |
| 1540008 | SC150L | 115V | 60Hz |
| 154-0011 | SC150L mit Klemm | 230 V | 50Hz |
| 1540018 | SC150L mit Klemm | 115V | 60Hz |
Thermo Scientific SC150L ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28° bis +150 °C aufrecht erhalten und eine erhöhte Eintauchtiefe für größere und tiefere Bäder besitzen.
Zu den Funktionen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie einfach die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln können.