Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
Thermo Scientific™

Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular

Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoÁrea de cultivoTipo de tapón
15636725 cm2Filtro
15649975 cm2Filtro
159910175 cm2Filtro
15634025 cm2Sólido
159934225 cm2Filtro
15647275 cm2Sólido
159933225 cm2Sólido
159920175 cm2Sólido
Número de catálogo 156367
Precio (MXN)
11,305.82
Case of 200
Área de cultivo:
25 cm2
Tipo de tapón:
Filtro
Precio (MXN)
11,305.82
Case of 200

Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.

¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.

Características:
  • Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
  • Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
  • Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
  • Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
  • EasYFlask con tapones con filtro también disponibles como opciones con revestimiento ECM

Tapones con filtro:

  • La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos.
  • La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote.
  • La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), y se fabrica sin componentes de origen animal.

Tapas sólidas:

  • Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
  • Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
  • La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad
Tipo de tapónFiltro
Estilo de cuelloAngular
N.º por caja200
N.° por paquete10
Tipo de productoFlask
FormaAngled
Volumen de trabajo (métrico)7 mL
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
Forma del fondoFlat
Capacidad (métrico)25 cm²
Área de cultivo25 cm2
DesechablesSingle-use
GraduatedSí
MaterialPolystyrene, HDPE
Mouth StyleNarrow
EsterilidadEstéril
Tratamiento de superficieNunclon Delta
Unit SizeCase of 200

Preguntas frecuentes

What is the difference between the Nunclon Delta surface and a tissue culture (TC) surface from a competitor?

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

What is the recommended working volume of Nunc adherent cell culture products?

This depends largely on the cell line and working conditions (considerations include headspace for gas exchange, supplements used, and optimal feeding schedule, among others) but we do offer guidelines for development purposes (0.3 to 0.5 mL per cm2) . Note that these volumes are approximate and may have to be modified for best performance. T25 Flask = 7 mL, T75 Flask = 25 mL, T175 Flask = 55 mL, T225 Flask = 70 mL, 300cm2 Flask = 100 mL, 500 cm2 TripleFlask = 200 mL, 35 mm round culture dish = 3 mL, 60 mm round culture dish = 5 mL, 100 mm round culture dish = 12 mL, 150 mm round culture dish = 35 mL, 4 (rectangular) well Multidish = 5 mL, 8 (rectangular) well Multidish = 3 mL, 4 (round) well Multidish = 1 mL, 6 well Multidish = 3 mL, 12 well Multidish = 2 mL, 24 well Multidish = 1 mL, 48 well Multidish = 0.5 mL.

What is the purpose of the Y marking on your Nunc EasYFlask solid caps?

The solid, “vent/close” caps on our EasYFlask culture flasks make use of a unique thread design to allow simple selection of a complete seal or free air exchange with the incubator environment. Once the cap is attached to the flask, any of the legs of the “Y” pointed straight down will indicate that the flask is tightly closed. If the cap is then rotated so that any of the legs point straight up, a channel will open to allow for gas exchange.

What is Nunclon Delta?

Nunclon Delta refers to our performance-certified surface for culture of adherent cells, available in a variety of common formats (flasks, plates, multiwell dishes). It is tested with at least four cell lines (varies by product and manufacturing location) commonly used in research, and it should work well for most robust cell lines. It does not involve addition of coating reagent, but rather is manufactured by exposure of the molded products to a proprietary energy source, which renders the surface more hydrophilic by means of increasing the concentration of oxygen-containing (e.g. hydroxyl) molecular groups. It is by this hydrophilic property that anchorage-dependent cells are able to attach to the surface and become confluent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.