Product Image
Thermo Scientific™

Calibradores de drogas en orina para varias drogas DRI™

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión y la fiabilidad entre lotes que ofrecen los calibradores de drogas en orina para varias drogas Thermo Scientific™ DRI™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadTipo
15881 x 10 mLCalibrador 1
15891 x 25 mLCalibrador 1
15911 x 10 mLCalibrador 2
15921 x 25 mLCalibrador 2
15941 x 10 mLCalibrador 3
15951 x 25 mLCalibrador 3
15971 x 10 mLCalibrador 4
15981 x 25 mLCalibrador 4
Número de catálogo 1588
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 x 10 mL
Tipo:
Calibrador 1

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión y la fiabilidad entre lotes que ofrecen los calibradores de drogas en orina para varias drogas Thermo Scientific™ DRI™, que están optimizados para una serie de analizadores de química clínica. La cantidad de drogas que se analizan es cada vez mayor y DRI se enfrenta a este desafío al ofrecer uno de los catálogos más completos de pruebas de drogas del mercado.

  • Opciones para resultados de análisis cualitativos o semicuantitativos
  • Excelente correlación con GC/MS
  • Aplicaciones para gran variedad de analizadores de química clínica
  • Variedad de calibradores y juegos de control de multicomponentes
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
ConcentraciónMultianalyte
Envase1 Bottle
Cantidad1 x 10 mL
TipoCalibrador 1
Analitos detectablesMultiple
Tipo de muestraUrine
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2°C to 8°C