Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 162540100
Preis (EUR)
42,90
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
42,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS256-96-2
IUPAC Name2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene
Molecular FormulaC14H11N
InChI KeyLCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESN1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=96.0 %
Melting point196°C to 202°C
Appearance (Color)Yellow to orange
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only