2,4-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,4-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 162650050
Preis (EUR)
44,90
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
44,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3934-20-1
IUPAC Name2,4-dichloropyrimidine
Molecular FormulaC4H2Cl2N2
InChI KeyBTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=NC(Cl)=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrumConforms
GC>=96.0 %
Appearance (Color)White to yellow to beige to grey
Melting point57°C to 62°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only