Caproato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Caproato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Caproato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Caproato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 164990050
Precio (EUR)
22,30
Each
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
22,30
Each
Identificadores químicos
CAS123-66-0
IUPAC Nameethyl hexanoate
Molecular FormulaC8H16O2
InChI KeySHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCC(=O)OCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=99.0 %
Density(20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4040 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only