Nunc™ Cell Factory™ Systeme
Thermo Scientific™

Nunc™ Cell Factory™ Systeme

Green features
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTablettebenenKulturflächeAnzahl pro Karton
170009106320 cm26/Packung
1394464025280 cm22/Packung
140004TS
auch als 140004 bezeichnet
42528 cm210/Packung
164327106320 cm22/Packung
1652501632 cm28/Karton
16769521264 cm26/Packung
Katalognummer 170009
Preis (EUR)
1.028,00
Case of 6
Tablettebenen:
10
Kulturfläche:
6320 cm2
Anzahl pro Karton:
6/Packung
Preis (EUR)
1.028,00
Case of 6
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen. Als bewährte Lösung für die Massenproduktion von Zellen, Impfstoffen und therapeutischen Proteinen haben diese Systeme die gleiche Wachstumskinetik wie Zellkulturprodukte im Labormaßstab. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Anpassen und Schließen des Systems, und die individuellen Schlaucheinheiten erleichtern die Belüftung, Befüllung und Ernte. Erhältlich in Ausführungen mit 1, 2, 4, 10 und 40 Tabletts.
  • Ideal für ahärente Zellen
  • Produktivitätssteigerung durch mehr Wachstumsfläche auf kleinerem Raum
  • Verringertes Kontaminationsrisiko mit einem geschlossenen System
Gewährleistung: 90 Tage
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
VerschlusstypAdapterkappe und Portabdeckkappe
BeschreibungOriginal Cell Factory
Umweltfreundliche EigenschaftenISCC PLUS
Anzahl pro Karton6/Packung
Anzahl pro Packung1 Ea.
ProdukttypCell Factory System
OberflächenbeschichtungNunclon™ Delta
Tablettebenen10
Kulturfläche6320 cm2
MaterialPolystyrol
OberflächenbehandlungNunclon Delta
Unit SizeCase of 6

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the difference between the Nunclon Delta surface and a tissue culture (TC) surface from a competitor?

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

What volume of medium should I use for Nunc Cell Factory Systems?

We recommend a 200 mL volume of medium per tray (632 cm^2).
Therefore the minimum volumes we recommend are as follows:
Cat. No.; No. per Pack/No. per Case; No. of Trays; Minimum Volume (mL)
- 165250; 1/8; 1-Tray; 200 mL
- 167695; 1/5; 2-Tray; 400 mL
- 164327; 1/2; 10-Tray; 2000 mL
- 170009; 1/6; 10-Tray; 2000 mL
- 139446; 1/2; 40-Tray; 8000 mL

What are the dimensions and culture areas for each tray version of your Nunc Cell Factory Systems?

Please review the following information regarding the dimension and culture areas for each tray version of the Nunc Cell Factory Systems:
Cat. No.; No. per Pack/No. per Case; No. of Tray Layers; Dimensions L x W x H (mm); Culture Area (cm^2)
- 165250; 1/8; 1-Tray; 335 mm x 205 mm x 37 mm; 632 cm^2
- 167695; 1/6; 2-Tray; 335 mm x 205 mm x 52 mm; 1264 cm^2
- 164327; 1/2; 10-Tray; 335 mm x 205 mm x 190 mm; 6320 cm^2
- 170009; 1/6; 10-Tray; 335 mm x 205 mm x 190 mm; 6320 cm^2
- 139446; 1/2; 40-Tray; 335 mm x 205 mm x 700 mm; 25284 cm^2

Can I view cells in a 10-tray Nunc Cell Factory System under a microscope?

Due to the height of the 10-tray and 40-tray Nunc Cell Factory Systems, cells cannot be viewed with common microscopes. Typically cells are seeded in a 1-tray or 2-tray cell factory system as a control. Cells grown in each of these products can be viewed under a microscope.
Alternatively, inverted stereo microscopes, with a powerful light source on the view side, and adjusted for the height of the cell factory system have been used to view the first few layers.

What are your Nunc Cell Factory Systems?

Our Nunc Cell Factory Systems are designed for large scale cell culture and production of biomaterials such as vaccines, monoclonal antibodies, etc. They provide large growth surface in limited space areas and have the Nunclon Delta surface coating. Some benefits are the low risk of contamination and the easy to handle multi-layer stacks. Nunc Cell Factory Systems are available with 1-, 2-, 10-, and 40-tray versions.