이 type I collagenase 용액은 Clostridium histolyticum에서 조제됩니다. 이는 세포 및 조직 분해에 사용합니다.Type I collagenase는 다음과 같은 조직의 세포에자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경
카탈로그 번호
수량
17100017
1 g
17018029
500 mg
2 개 옵션
카탈로그 번호 17100017
제품 가격(KRW)
495,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
550,000
할인액 55,000 (10%)
Each
수량:
1 g
제품 가격(KRW)
495,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
550,000
할인액 55,000 (10%)
Each
이 type I collagenase 용액은 Clostridium histolyticum에서 조제됩니다. 이는 세포 및 조직 분해에 사용합니다.
Type I collagenase는 다음과 같은 조직의 세포에 사용이 권장됩니다.
• 상피 • 폐 • 지방 • 부신
Collagenase는 sequence Pro-X-Glyc-Pro에서 중성 아미노산(x)과 글리신 간 결합에 특이성을 갖는 단백질 분해효소입니다. 이 시퀀스는 콜라겐에 매우 많이 존재합니다. Collagenase는 결합 조직에 많이 있는 triplehelical native collagen fibrils를 분해하는 능력이 있는 고유한 단백질 분해효소입니다.
라이프테크놀로지스의 세포배양 제품군 부분 라이프테크놀로지스는 배지, 보충제, 염용액, 버퍼, 화학제, 해리 시약, 형질전환 시약 등 다양한 시약을 제공하여 세포 배양에서 여러분이 필요로 하는 부분을 모두 충족해 드립니다. 본사의 우수한 품질관리 수준과 기술 지원은 여러분께서 만족하실 수준입니다.
이 제품은 연구용으로만 사용가능합니다. 인간이나 동물에게 치료 또는 진단용으로 사용할 수 없습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
수량1 g
유통 기한24 Months
배송 조건Room Temperature
형태Lyophilized
제품 유형Collagenase
멸균Non-sterile
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: 2°C to 8°C. Protect from light. Shipping conditions: Room temperature Shelf life: 24 months from date of manufacture
자주 묻는 질문(FAQ)
Can collagenase be used to dissociate feeder free hESC when cultured on CELLstart medium?
Yes, collagenase can be used. It is recommended to use a 10 mg/ml collagenase IV solution (0.5 ml per 6 cm dish). After 1 minute, remove collagenase and rinse cells. Scrape cells into wash buffer (see product manual for more information), pellet, and re-plate as desired.
How do I make the 1000X stock (100 U/µL) solution from Collagenase powder?
1. Add 1 mL Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) with calcium and magnesium directly to 1 g vial of Collagenase. Vortex gently to ensure complete dissolution. Transfer to a clean tube.
2. Determine volume of HBSS (with calcium and magnesium) required to bring collagenase solution to 100 U/µL (1000X stock solution). The activity is lot- specific. Rinse vial with this volume of HBSS (with calcium and magnesium), and combine. Filter sterilize 1000X stock solution with a low protein binding filtration unit.
Example: Assuming the lot you have purchased has an activity of 265 U/mg, this lot will have 265000 Units per mL when you reconstitute collagenase into HBSS (with calcium and magnesium) at 1 g/mL. In order to dilute 265000 U/L to 100000 U/mL (= 100 U/µL), you need to dilute the 1 g/mL enzyme solution 2.65 fold.
What reagents do you offer for cell dissociation, and what are the main differences between them?
Please use this selection chart that compares our cell dissociation reagents (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-culture/mammalian-cell-culture/reagents/trypsin.html).
'Real-time measurements of second messengers in living cells, such as cAMP, are usually performed by ratiometric fluorescence resonance energy transfer (FRET) imaging. However, correct calibration of FRET ratios, accurate calculations of absolute cAMP levels and actual permeabilities of different cAMP analogs have been challenging. Here we present a protocol that ... More