Jodmethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99+ At.-% D, Thermo Scientific Chemicals
Jodmethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99+ At.-% D, Thermo Scientific Chemicals
Jodmethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99+ At.-% D, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Jodmethan-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99+ At.-% D, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 865-50-9 | CH3I | 144.96 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 174950250
Preis (EUR)
-
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS865-50-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
D-Enrichment>=99.0 %
Water=<0.05 % (Coulometric)
Appearance (Color)Clear colorless to slightly yellowish to
Appearance (Color)reddish
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
RUO – Research Use Only