Acetato de plomo(IV), 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de plomo(IV), 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Acetato de plomo(IV), 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetato de plomo(IV), 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443.36 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 180621000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS546-67-8
IUPAC Nameλ²-lead(2+) tetraacetate
Molecular FormulaC8H12O8Pb
InChI KeyACKFDYCQCBEDNU-UHFFFAOYSA-J
SMILES[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration Iodometric>=94 %
Stabilizerca. 4 to 5 % Acetic acid
Appearance (Color)White to pink-orange

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de oxidación
RUO – Research Use Only