2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1811000252.5 LFrasco de vidrio
Número de catálogo 181100025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS98-01-1
IUPAC Namefuran-2-carbaldehyde
Molecular FormulaC5H4O2
InChI KeyHYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CC=CO1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear amber to brown
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Water=<0.2 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only