Poly(Acrylsäure), 63 wt.%-Lösung in Wasser; Molekulargewicht ca. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Acrylsäure), 63 wt.%-Lösung in Wasser; Molekulargewicht ca. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Acrylsäure), 63 wt.%-Lösung in Wasser; Molekulargewicht ca. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Poly(Acrylsäure), 63 wt.%-Lösung in Wasser; Molekulargewicht ca. 2,000, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 184992500
Preis (EUR)
200,00
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
200,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9003-01-4
IUPAC NamePoly(acrylic acid)
Molecular Formula(C3H4O2)n
SMILESOC(=O)C(-*)C-*
MDL NumberMFCD00084394
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Assay60.0 to 65.0 % Solids
Appearance (Form)Clear to hazy liquid
Molecular weight2000 (approx)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only