Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Borohidruro de sodio, +98 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 189301000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS16940-66-2
IUPAC Namesodium boranuide
Molecular FormulaBH4Na
InChI KeyYOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES[BH4-].[Na+]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)White
Titration Iodometric>=98.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de reducción
RUO – Research Use Only