Search
Search
| Katalognummer | Produkttyp |
|---|---|
| 1911382 | Luft, Gasleitungen, Links, 1345/1375 |
| 191127 | Fußstütze |
| 1911302 | 4 ft. Schrank mit verstellbarem Ständer |
| 1911303 | 6 ft. Schrank mit verstellbarem Ständer |
| 1911304 | Brennb. Gase Ventil – Universelle Leitungen |
| 1911305 | Ventil nicht-brennbare Gase – Universelle Leitungen |
| 1911306 | Vakuumventil, Mehrzweckschläuche |
| 1911307 | Wasserventil für Mehrzweckschläuche |
| 1911308 | Brenngasventil, Std |
| 1911309 | Ventil nicht-brennbare Gase, Std |
| 1911310 | Vakuumventil, Std |
| 1911311 | Wasserventil, Std |
| 1911312 | IV-Beutelhalter-Kit |
| 1911313 | Armstütze |
| 1911316 | Abluftanschluss mit Zugunterbrecher, Zubehör |
| 1911317 | Abluftanschluss mit Zugunterbrecher, Zubehör |
| 1911318 | UV-Licht-Option, Qi |
| 1911319 | UV-Licht, 3/4 ft. Schrank |
| 1911321 | Abluftleitung, Rechts, 1355/1385 |
| 1911322 | Ständer mit Rollen, 4 ft. Schrank |
| 1911346 | Ständer mit Rollen, 6 ft. Schrank |
| 1911367 | Abluftleitung, Rechts, 1357/387 |
| 1911368 | UV-Licht für 6 ft. Schrank |
| 1911369 | Abluftleitung, Links, 1355/1385 |
| 1911370 | Abluftleitung, Links, 1357/1387 |
| 1911381 | Luft, Gasleitungen, Rechts, 1345/1375 |
| 1911383 | Luft, Gasleitungen, Rechts, 1347/1377 |
| 1911384 | Luft, Gasleitungen, Links, 1347/1377 |
| 1911389 | Luft, Gasleitungen, Alle, 1345/1375 |
| 1911391 | Luft, Gasleitungen, Alle, 1347/1377 |
| 50119128 | Elektrisch verstellbarer Ständer, 6 ft. Schrank |
Nutzen Sie dieses Thermo Scientific™ Zubehör für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Serie 1300, Typ A2, um die Flexibilität dieser Werkbänke zu erhöhen. Zubehör umfasst optionale Untergestelle, UV-Beleuchtung, Armstützen, Fußstützen, Ventile und Schläuche.
Untergestelle
UV-Licht
Armstütze und Fußstütze
IV Bag Holder Kit
Ventile
Hülsen-Abluftkanal-Übergang
Mehrzweckschläuche für Abluftsysteme
Mehrzweckschläuche für Luft-/Gaszufuhr