Search
Search
| Número de catálogo | Tipo de producto |
|---|---|
| 1911384 | Aire, tubería de gas, izquierda, 1347/1377 |
| 191127 | Reposapiés |
| 1911302 | 4 ft Soporte ajustable para armario |
| 1911303 | 6 ft Soporte ajustable para armario |
| 1911304 | Comb. Válvula de gas: tubería universal |
| 1911305 | Válvula de gas sin comb: tubería universal |
| 1911306 | Válvula de vacío, conducto universal |
| 1911307 | Válvula de agua para tubería universal |
| 1911308 | Válvula de gas combustible, estándar |
| 1911309 | Válvula de gas sin combustible, estándar |
| 1911310 | Válvula de vacío, estándar |
| 1911311 | Válvula de agua, estándar |
| 1911312 | Kit de soporte para bolsas intravenosas |
| 1911313 | Reposabrazos |
| 1911316 | Tran esc con acoplador de tipo dedal, cabina de 3/4/5 ft |
| 1911317 | Trans escape con acoplador de tipo dedal, cabina de 6 ft |
| 1911318 | Opción de luz ultravioleta, Qi |
| 1911319 | Luz ultravioleta, 3/4 ft Armario |
| 1911321 | Tubería de escape, derecha, 1355/1385 |
| 1911322 | Soporte con ruedas giratorias, 4 ft Armario |
| 1911346 | Soporte con ruedas giratorias, 6 ft Armario |
| 1911367 | Tubería de escape, derecha, 1357/387 |
| 1911368 | Luz ultravioleta para 6 ft Armario |
| 1911369 | Tubería de escape, izquierda, 1355/1385 |
| 1911370 | Tubería de escape, izquierda, 1357/1387 |
| 1911381 | Aire, tubería de gas, derecha, 1345/1375 |
| 1911382 | Aire, tubería de gas, izquierda, 1345/1375 |
| 1911383 | Aire, tubería de gas, derecha, 1347/1377 |
| 1911389 | Aire, tubería de gas, todo, 1345/1375 |
| 1911391 | Aire, tubería de gas, todo, 1347/1377 |
| 50119128 | Soporte eléctrico ajustable, 6 ft Armario |
Utilice los accesorios para cabinas de seguridad para productos biológicos serie 1300 de clase II, tipo A2 Thermo Scientific™ para aumentar la flexibilidad de las cabinas de seguridad. Los accesorios incluyen válvulas, conductos, reposapiés, reposabrazos, iluminación UV y soportes opcionales.
Soportes
Iluminación UV
Reposabrazos y reposapiés
Kit de soporte para bolsas intravenosas
Válvulas
Transición de extracción de conducto de dedal
Conductos universales para sistemas de escape
Conductos universales para gas y aire