Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cäsiumcarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 192040250
Preis (EUR)
29,65
Exklusiv online
33,30
Ersparnis 3,65 (11%)
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
29,65
Exklusiv online
33,30
Ersparnis 3,65 (11%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS534-17-8
IUPAC Namedicaesium(1+) carbonate
Molecular FormulaCCs2O3
InChI KeyFJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Barium (Ba)=<100 ppm
Appearance (Form)Crystalline powder
Sodium (Na)=<300 ppm
Sulfate (SO4)=<500 ppm
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke