Cloruro de litio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de litio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de litio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de litio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 193370010
Precio (EUR)
272,00
Each
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
272,00
Each
Identificadores químicos
CAS7447-41-8
IUPAC Namelithium(1+) chloride
Molecular FormulaClLi
InChI KeyKWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Li+].[Cl-]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals or granules
Loss on drying=<0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter=<0.01 % (in acid)
Titration Argentometric>=98.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Preguntas frecuentes

What storage conditions should I use for Lithium chloride?

Lithium chloride is hygroscopic and should be stored under a dry, inert atmosphere, and protected from sunlight. Refer to the product label for specific storage temperature requirements.