Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 193790100
Preis (EUR)
75,90
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
75,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7681-11-0
IUPAC Namepotassium iodide
Molecular FormulaIK
InChI KeyNLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].[I-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Total trace metal impurities=<0.005 %
Appearance (Form)Powder or crystals
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
RUO – Research Use Only