Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 195520050
Preis (EUR)
4.265,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
4.265,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS20765-98-4
IUPAC Namerhodium(3+) trichloride
Molecular FormulaCl3Rh
InChI KeySONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
SMILES[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)Red-brown to dark brown
Assay37 to 40 % (Rh)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke