Cloruro de 3-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de 3-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de 3-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de 3-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 824-98-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Número de catálogo 197861000
Precio (EUR)
221,00
Each
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
221,00
Each
Identificadores químicos
CAS824-98-6
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=96.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only