Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 201390010
Preis (EUR)
45,20
Each
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7782-63-0
IUPAC Nameλ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molecular FormulaFeH14O11S
InChI KeySURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystals
Copper (Cu)=<10 ppm
Appearance (Color)Light green to blue
Subst not pptd by NH3=<0.05 % (as SO4)
Total nitrogen compounds=<0.001 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke