Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 9003-69-4 | C10H10
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 202235000
Preis (EUR)
163,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
163,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9003-69-4
MDL NumberMFCD00132704
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow
Moisture holding capacity54.0 to 60.0 %
Uniformity coefficient=<2.0
Particle size=<5.0 % (< 0.300 mm)
Harmonic mean size0.490 to 0.690 mm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
RUO – Research Use Only