Clorometil fenil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorometil fenil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Clorometil fenil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Clorometil fenil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7205-91-6 | C7H7ClS | 158.64 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 202360250
Precio (EUR)
223,00
Each
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
223,00
Each
Identificadores químicos
CAS7205-91-6
IUPAC Name[(chloromethyl)sulfanyl]benzene
Molecular FormulaC7H7ClS
InChI KeyLLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
SMILESClCSC1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
GC>=96.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación