Gerbsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Gerbsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Gerbsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Gerbsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5g
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 202420050
Preis (EUR)
31,40
Each
Menge:
5g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
31,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1401-55-4
IUPAC Name2,3-dihydroxy-5-[({3,4,5,6-tetrakis[3,4-dihydroxy-5-(3,4,5-trihydroxybenzoyloxy)benzoyloxy]oxan-2-yl}methoxy)carbonyl]phenyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular FormulaC76H52O46
InChI KeyLRBQNJMCXXYXIU-UHFFFAOYNA-N
SMILESOC1=CC(=CC(O)=C1O)C(=O)OC1=CC(=CC(O)=C1O)C(=O)OCC1OC(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=C2)C(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=C2)C(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=C2)C1OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Yellow to brown
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<12.0 %
Assay>=94 % (on dry substance)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only