Identificadores químicos
CAS1401-55-4
IUPAC Name2,3-dihydroxy-5-[({3,4,5,6-tetrakis[3,4-dihydroxy-5-(3,4,5-trihydroxybenzoyloxy)benzoyloxy]oxan-2-yl}methoxy)carbonyl]phenyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular FormulaC76H52O46
InChI KeyLRBQNJMCXXYXIU-UHFFFAOYNA-N
SMILESOC1=CC(=CC(O)=C1O)C(=O)OC1=CC(=CC(O)=C1O)C(=O)OCC1OC(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=C2)C(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=C2)C(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=C2)C1OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(OC(=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Ver más