3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 205370500
Preis (EUR)
309,00
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
309,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6964-21-2
IUPAC Name2-(thiophen-3-yl)acetic acid
Molecular FormulaC6H6O2S
InChI KeyRCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CC1=CSC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=97.5 %
Appearance (Form)Powder or flakes
Melting point77°C to 80°C
Appearance (Color)Off-white to beige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only