Sulfate de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals, anhydre, granulaire
Sulfate de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals, anhydre, granulaire
Sulfate de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals, anhydre, granulaire
Thermo Scientific Chemicals

Sulfate de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals, anhydre, granulaire

CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Référence 205945000
Prix (EUR)
33,20
Each
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
33,20
Each
Identifiants chimiques
CAS7778-80-5
IUPAC Namedipotassium sulfate
Molecular FormulaK2O4S
InChI KeyOTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
SMILES[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Voir plus
Appearance (Color)White
Titration after Ion exchange>=99.0 %
Heavy metals (as Pb)=<5 ppm
Calcium (Ca)=<200 ppm
Chloride (Cl)=<10 ppm
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Pour l’analyse
RUO – Research Use Only