Orion™ 2111LL Natrium- Analysator
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Orion™ 2111LL Natrium- Analysator
Orion™ 2111LL Natrium- Analysator
Thermo Scientific™

Orion™ 2111LL Natrium- Analysator

Mit diesen Zubehörteilen und Kits sind alle Zusatzartikel für die Spitzenproduktion verfügbar.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTyp
211192Natriumverbrauchsmaterialien
181148Natriumkalibrierungskit
21003MKabelsatz
210048Halbzellenelektrode
210058Halbzellenelektrode
211192FORReagensloses Verbrauchsmaterial-Kit
211194Schlauchkit
2111EKElektroden-Kit
2111MKWartungs-Kit
Katalognummer 211192
Preis (EUR)
-
Typ:
Natriumverbrauchsmaterialien

Thermo Scientific™ Orion 2111LL Natrium- Analysator für niedrige Natriumkonzentrationen sind die modernsten Analysegeräte für niedrige Natriumkonzentrationen, die Ihre Turbine nicht nur vor schädlichen Natriumkonzentrationen schützen.

Diese Analysegeräte sind die einfachsten und anwenderfreundlichsten Natrium-Analysatoren, mit denen Sie je gearbeitet haben, die nächste Generation des Natriumschutzes.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Specifications
Genauigkeit± 5% oder 0,01 ppb - je nachdem was größer ist
BeschreibungLow Level Sodium Consumables Kit - for one year operation
Flussrate40 ml / min .
Zur Verwendung mit (Geräte)Orion™ 2111LL Low Level Sodium Analyzers
Frequenz50/60 Hz
Enthält6 x 0.8L diisopropylamine (DIPA) reagent and 6 diffusion tubing kits (211191), reagent bottle adapter, sodium calibration standards kit with etch solution (181148), sodium electrode (210048), reference electrode (210058), 5 x 2 oz. reference filling solution (211172), O-ring kit (2111LLOK), check valve (2111VC), box of pipette tips (207525-001), restriction tube assembly and 2 x 60 micron inlet filters with gaskets (181170)
Eingangsdruck8 bis 100 psig
Max. relative Luftfeuchtigkeit211192
Ausgänge211192
Bereich0,001 bis 10 ppb - ppm
Auflösung1; 2; 3; oder 4 signifikante Ziffern
Reaktionszeit95% innerhalb von 2 Minuten
Probentemperatur5 bis 45 ° C
Spannung85-132 ( 100mA ); 170-264 ( 200 mA ) V
Gewicht (angloamerikanisch)50 £
Gewicht (metrisch)22,7 g
Betriebstemperatur (metrisch)5 bis 45 ° C
TypNatriumverbrauchsmaterialien
Unit SizeEach