Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Óxido de platino(IV) hidrato, contenido típico de Pt 79-84 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 211920010
Precio (EUR)
-
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS52785-06-5
IUPAC Namedioxoplatinum
Molecular FormulaO2Pt
InChI KeyYKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Pt]=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Brown to black
Surface area>=90 m²/g (BET)
Assay79 to 84 % (Pt)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only