Smart iTR™
El producto real puede variar
Smart iTR™
Smart iTR™
Smart iTR™
Thermo Scientific™

Smart iTR™

Thermo Scientific Smart iTR hace innecesaria la preparación de muestras y ofrece un rendimiento excepcional.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCrystal Type
222-247300ZnSe y Ge
222-247000Diamante con lente ZnSe
222-247100ZnSe
222-247200Diamante con lente ZnSe, Ge
Número de catálogo 222-247300
Precio (USD)
-
Crystal Type:
ZnSe y Ge

Thermo Scientific Smart iTR hace innecesaria la preparación de muestras y ofrece un rendimiento excepcional.

Smart iTR es un accesorio para muestreo ATR (Attenuated Total Reflectance, Reflectancia total atenuada), versátil y de extraordinario rendimiento. Aunque se ha diseñado fundamentalmente para el uso con cristal de diamante de una sola reflexión, Smart iTR también cuenta con otras opciones que permiten una configurabilidad total. Ofrece sensibilidad y rendimiento IR excepcionales.

  • Perfecto para el análisis de sólidos, líquidos, pastas y geles.
  • Distintos cristales disponibles para las diferentes necesidades de muestreo.
  • Cristal de una sola reflexión para identificación de materiales de uso general.
  • Cristal de tres reflexiones para aumentar la sensibilidad.
  • Placa especular opcional que añade flexibilidad para analizar revestimientos de materiales reflectantes.
  • Las placas de cristal se fijan en su posición, con un montaje de apertura rápida que facilita la extracción para limpieza o cambio, e inserción reproducible sin necesidad de alineación.
  • Las placas de cristal ATR cuentan con una óptica de enfoque ZnSe para obtener un rendimiento óptimo.
  • La gran placa superior tiene capacidad para la mayoría de tipos de muestras.
  • La placa revestida de Teflon™ se levanta con facilidad para permitir una sencilla tarea de limpieza.
  • El mecanizado de precisión y una junta inerte proporcionan una superficie de contacto ajustada entre la placa superior y el alojamiento del cristal, por lo que no se producen filtraciones.
  • Prensa de alta presión calibrada para suministrar hasta 10.000 psi (690 bar) de presión, con puntas intercambiables para muestras duras, blandas y en forma de pastillas.
  • Zona de muestra activa: 1,5 mm para ATR de una sola reflexión y 6 mm para ATR de tres reflexiones.
  • Placa especular: rango espectral dependiente del espectrómetro; el ángulo de incidencia es de 45°

El accesorio Smart iTR se puede solicitar con tres cristales ATR comunes fijados en acero inoxidable de serie: diamante, ZnSe y germanio. Cada cristal ofrece un rendimiento excelente en circunstancias específicas. Diamond ATR Crystal

  • Features
    • Inerte y sólido— excelente para el análisis de materiales duros, abrasivos, reactivos, cáusticos o corrosivos.
    • ATR de uso general con una penetración de más de 2 μm a 1.000 cm-1 que puede utilizarse con una gran diversidad de muestras.
    • Garantía de cinco años.
    • Posibilidad de validar la configuración.
    • Desventaja— absorción intrínseca de aproximadamente 2.300 a 1.800 cm-1
    Specifications
    • Corte de frecuencia inferior: 650 cm-1 (debido al objetivo ZnSe)
    • Profundidad de penetración: 2,03 μm a 1.000 cm-1
    • Índice de refracción: 2,4
    • Rango de pH útil: de 1 a 14 (ZnSe 5-9) Ángulo de incidencia: 42°
    ZnSe ATR Crystal
  • Features
    • El cristal ATR más común— ofrece un rendimiento excelente y es la opción más económica para análisis de tipo general.
    • También ofrece una capacidad extraordinaria y una profundidad de penetración similar a la del diamante.
    • Se puede utilizar con una gran variedad de muestras, aunque es blando y no tan químicamente inerte como los demás cristales.
    • Con el paso del tiempo puede sufrir marcas provocadas por los ácidos o rasguños por las muestras duras, lo cual termina por reducir la sensibilidad.
    • Posibilidad de validar la configuración.
    Specifications
    • Corte de frecuencia inferior: 650 cm-1
    • • Profundidad de penetración: 2,03 μm a 1.000 cm-1
    • • Índice de refracción: 2,4
    • • Rango de pH útil: 5 a 9
    • • Ángulo de incidencia: 42°
    Germanium ATR Crystal
  • Features
    • Duro e inerte (aunque no tan resistente como el diamante), con un elevado índice de refracción.
    • Tiene una profundidad de penetración mucho más reducida, por lo que es perfecto para muestras muy absorbentes o dispersas, como los cauchos con negro de carbón.
    • Ofrece un excelente rendimiento en la gama de IR mediano, con más de un 50% de transmitancia.
    • Dispone de un rango limitado, pero buena resistividad química a ácidos y bases.
    Specifications
    • Corte de frecuencia inferior: 700 cm-1
    • • Profundidad de penetración: 0,67 μm a 1.000 cm-1
    • • Índice de refracción: 4,0
    • • Rango de pH útil: 1 a 14
    • • Ángulo de incidencia: 42°
    Silicon ATR Crystal
  • Features
    • Duro, con elevado índice de refracción.
    • Adecuado para muestras muy absorbentes o abrasivas.
    • Idóneo para estudios de temperatura porque resiste el choque térmico.
    Specifications
    • Corte de frecuencia inferior: 700 cm-1
    • • Profundidad de penetración: 0,84 μm a 1.000 cm-1
    • • Índice de refracción: 3,4 • Rango de pH útil: 1 a 12
    • • Ángulo de incidencia: 42°

    El accesorio Smart iTR es compatible con el espectrómetro FT-IR Thermo Scientific Nicolet™ iS™ 10, el módulo auxiliar Thermo Scientific Nicolet iZ™ 10 y los espectrómetros FT-IR Thermo Scientific Nicolet 6700 y Nicolet 8700.

    • La mayoría de sólidos
    • Líquidos de pH 1 a 14
    • Materiales ácidos o alcalinos
    • Fibras
    • Muestras duras o de forma inhabitual
    • Materiales abrasivos, cáusticos o corrosivos
    • Muestras grandes o pequeñas
    • Escamas de pintura
  • Especificaciones
    DescripciónThe Smart iTR is an ultra-high-performance, single-bounce ATR providing exceptional sensitivity and IR throughput.
    Para utilizar con (aplicación)Solids, Liquids and Fibers; Ge provides a much shallower depth of penetration, making it ideal for highly absorbing or scattering samples such as carbon-black containing rubbers
    IncluyeZnSe Plate, Ge Plate, and Pressure Tower
    Dispositivo de presión10000psi
    Área de muestreo1.5mm
    Ángulo42 °
    Crystal TypeZnSe y Ge
    Para utilizar con (equipo)Nicolet Nicolet iS10 y IS50
    Intervalo espectral5500- 700wn para GAI ; 20000- 650wn de ZnSe
    TipoSingle-bounce ATR
    Intervalo de pH1-14 de Ge ; 5-9 para ZnSe
    Unit SizeEach