Garrafa para vacío de alta resistencia de polipropileno Nalgene™, con asa
Thermo Scientific™

Garrafa para vacío de alta resistencia de polipropileno Nalgene™, con asa

Para su uso con: Ideal para las condiciones de servicio más extremas; esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
2226-005020 l
2226-002010 l
2226-0050PK20 l
Número de catálogo 2226-0050
Precio (CLP)
1.495.402
Case of 4
Capacidad (métrico):
20 l
Precio (CLP)
1.495.402
Case of 4
Ideal para las condiciones más extremas, el garrafón de vacío de alta resistencia de polipropileno (PP) Thermo Scientific™ Nalgene™ es útil como trampa de vacío y mantiene un vacío total hasta un máximo de ocho horas. Fabricados con polipropileno natural de paredes gruesas para proporcionar mayor fuerza, se suministran con un tapón de PP 83B blanco con junta de elastómero termoplástico (TPE). Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.
Cuello ancho
• Botella PP
• Volumen 250mL a 20 l
• Calidad alimentaria conforme FDA 177.1520
• Botella PP
Especificaciones
Capacidad (imperial)5,3 gal
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón83B
Diámetro exterior (métrico)282 mm
Para utilizar con (aplicación)Ideal para las condiciones de servicio más extremas, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
IncluyeMangos
N.º por caja4/Cs.
N.° por paquete1 Ea.
Volumen hasta el borde (imperial)5,5 gal
Volumen hasta el borde (métrico)22.5 l
Paso del flujo de trabajoUpstream process solution storage. Upstream Validation
Esterilizables en autoclaveSí
Capacidad (métrico)20 l
ColorBlanco
MaterialPolipropileno
Tipo de productoGarrafa con asa
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 4

Preguntas frecuentes

What is the vacuum rating for Nalgene Heavy-Duty PPCO Vacuum Bottles with Closure?

These bottles can hold full vacuum for up to 24 hrs at 20 degrees C.

How strong are the handles of your Nalgene polypropylene carboys and how do you test the strength of the handles?

Nalgene polypropylene carboys are safe to lift by the handles when full, as they are capable of supporting at least double their intended weight on a single handle.
To test the strength of the carboy handles, carboys are suspended through a single handle on the carboy body. 10 L, 20 L, and 50 L carboys are tested by filling the container with steel ballast pellets to a weight in excess of double the weight of the carboy filled to nominal capacity with water.

I need a container with a positive pressure rating. Do you have anything suitable for this?

Unfortunately, none of our containers were designed or tested for applications involving positive pressure. Some of our customers do choose to carry out their own performance validations, but this must be done at the customer‘s own risk. We do offer selected bottles and carboys (2126 and 2226 series) that are vacuum rated for use at room temperature (to full “rough” vacuum, about 28-29 in. Hg).