Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 222805000
Preis (EUR)
69,40
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
69,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS543-80-6
IUPAC Namebarium(2+) diacetate
Molecular FormulaC4H6BaO4
InChI KeyITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Nitrate (NO3)=<20 ppm
Magnesium (Mg)=<10 ppm
Calcium (Ca)=<50 ppm
Appearance (Form)Crystalline powder
pH6.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only