4-Octino, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Octino, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Octino, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Octino, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 223520500
Precio (EUR)
170,00
Each
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
170,00
Each
Identificadores químicos
CAS1942-45-6
IUPAC Nameoct-4-yne
Molecular FormulaC8H14
InChI KeyGZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCC#CCCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=98.0 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only