Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 226500050
Preis (EUR)
227,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
227,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS525-79-1
IUPAC NameN-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine
Molecular FormulaC10H9N5O
InChI KeyQANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
SMILESC(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CO1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration with HClO4>=98.5 %
Appearance (Color)White to beige
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only