1-Methoxy-2-propanol, 98.5 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
1-Methoxy-2-propanol, 98.5 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
1-Methoxy-2-propanol, 98.5 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Methoxy-2-propanol, 98.5 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 244990050
Preis (EUR)
197,00
Each
Menge:
5 L
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
197,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-98-2
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<10 APHA
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Acidity (CH3COOH)=<0.01 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only