Bioconjugate Techniques, 3rd Edition
Thermo Scientific™

Bioconjugate Techniques, 3rd Edition

Bioconjugate Techniques, 3rd Edition (2013) by Greg T. Hermanson is a major update to a book that is widely recognized as the definitive reference guide to the field of bioconjugation.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
261661 unidad
Número de catálogo 26166
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 unidad
Pedido a granel o personalizado

Bioconjugate Techniques, 3.ª edición (2013) de Greg T. Hermanson es una actualización importante de un libro ampliamente reconocido como la guía de referencia definitiva para el campo de la bioconjugación.

Bioconjugate Techniques es un completo libro de texto y manual de protocolos para los científicos que desean aprender y dominar las técnicas de entrecruzamiento, etiquetado e inmovilización biomolecular que forman la base de muchas aplicaciones de laboratorio. El libro es también una referencia exhaustiva y sólida para los investigadores que desean desarrollar nuevas estrategias de conjugación para aplicaciones completamente nuevas. También contiene una amplia introducción al campo de la bioconjugación que abarca todas las principales aplicaciones de la tecnología utilizada en diversas disciplinas científicas, así como consejos para diseñar el bioconjugado óptimo para cualquier fin.

Aspectos destacados de Bioconjugate Techniques, 3.ª edición:

  • Una fuente única y definitiva para todos los métodos de etiquetado o conjugación de biomoléculas
  • Diagramas de estructuras químicas para cientos de reactivos y esquemas de reacción
  • Cientos de protocolos paso a paso para hacer conjugados, además de numerosos consejos para optimizar cada reacción, con amplias referencias a la literatura
  • Tratamiento completo de todas las clases de biomoléculas: proteínas, hidratos de carbono y ácidos nucleicos
  • Nuevas ilustraciones y reacciones a todo color
  • Nueva y amplia introducción general al campo de la bioconjugación
  • Capítulo completamente nuevo sobre los métodos utilizados para acoplar ligandos de afinidad a soportes sólidos, incluidos los gránulos, las membranas y las superficies

La tercera edición (ISBN-10: 0123822394; ISBN-13: 9780123822390) proporciona material completamente actualizado sobre capítulos anteriores y una organización totalmente nueva de la materia que presenta de forma lógica este extenso campo de una manera clara y comprensible. Sigue ofreciendo la mejor fuente única de reacciones, métodos y aplicaciones de bioconjugación tanto para principiantes como para expertos. La nueva edición está encuadernada en un formato más grande (aprox. 23 x 28 cm [9 x 11 pulg]) con cientos de nuevas figuras e ilustraciones a todo color.

El libro también contiene un nuevo capítulo sobre las reacciones y métodos que se pueden utilizar para inmovilizar ligandos de afinidad en soportes de cromatografía y otras superficies de fase sólida. Se trata de la descripción más completa de esta área de aplicación que se ha presentado, y contiene las últimas reacciones y protocolos para la activación de soporte y el acoplamiento de ligandos que se pueden utilizar con partículas, membranas y superficies de cualquier tipo. Este capítulo adicional al fin proporciona un reemplazo satisfactorio (y un tratamiento muy actualizado) para lImmobilized Affinity Ligand Techniques (1992) de Hermanson, Malia y Smith.

Elogios para la segunda edición:
Este es el mejor libro disponible que describe las reacciones de bioconjugación, tanto en lo que se refiere a su amplia cobertura como a su precisión química. Es un ‘imprescindible’ para cualquier laboratorio que prepara rutinariamente proteínas modificadas u oligonucleótidos, y puede servir como excelente punto de partida para aprender sobre los muchos componentes nuevos que se han utilizado para estudiar o mejorar la función biomolecular. – Matthew B. Francis (2008) Updating the bioconjugation catalog. Nature Chemical Biology 4, 717.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
AutorGreg T. Hermanson
Longitud (imperial)11 in.
Cantidad1 unidad
Anchura (imperial)9 in.
FormatoBook
SubjectBioconjugation
Unit SizeEach