Specific optical rotation+130° to +134° (20°C, 589 nm) (c=6, CHCl3)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.