Sesquihidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sesquihidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sesquihidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sesquihidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
26997025025 gFrasco de plástico
Número de catálogo 269970250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13098-39-0
IUPAC Namebis(hexafluoropropan-2-one) trihydrate
Molecular FormulaC6H6F12O5
InChI KeyVAIZVCMDJPBJCM-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Assay>=97.5 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación