Strontiumhydroxid-Octahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Strontiumhydroxid-Octahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Strontiumhydroxid-Octahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Strontiumhydroxid-Octahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 270230050
Preis (EUR)
252,00
Each
Menge:
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
252,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1311-10-0
IUPAC Namestrontium(2+) octahydrate dihydroxide
Molecular FormulaH18O10Sr
InChI KeyUJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Titration with HCl>=97.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only