Aluminium, 99,5 %, Stücke (2-10 mm)
Aluminium, 99,5 %, Stücke (2-10 mm)
Aluminium, 99,5 %, Stücke (2-10 mm)
Thermo Scientific Chemicals

Aluminium, 99,5 %, Stücke (2-10 mm)

CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 300210010
Preis (EUR)
-
Menge:
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7429-90-5
IUPAC Namealuminium
Molecular FormulaAl
InChI KeyXAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Al]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Pieces
Total trace metal impurities=<0.5 %
Appearance (Color)Grey
Particle size2 to 10 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke